Print…
Vermelho de fenol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
417240050 417240100 417241000
ACRO417240050EA 37.2 EUR
ACRO417240050 ACRO417240100 ACRO417241000
Vermelho de fenol ACS
Vermelho de fenol
Fórmula: C₁₉H₁₄O₅S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003552
Número CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Encomendar
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test