Print…
Vermelho de fenol, puro indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
151430250 151430050 151431000
ACRO151430250EA 82.3 EUR
ACRO151430250 ACRO151430050 ACRO151431000
Vermelho de fenol, puro indicador
Vermelho de fenol
Fórmula: C₁₉H₁₄O₅S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003552
Número CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Encomendar
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in 95% ethanol) Clear soluble
UV Lambda max 555 to 561 nm (in buffer)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1700 (at lambda max., in buffer)
Visual transition interval from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)