Print…
2-Biphenylylmethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Biphenylmethanol, 2-Phenylbenzyl alcohol, [1,1-Biphenyl]-2-ylmethanol
L07094.03 L07094.06
L07094.03EA 30.2 EUR
L07094.03 L07094.06
2-Biphenylylmethanol ≥98%
2-Biphenylylmethanol
Purity: 98% CAS No.: 2928-43-0 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Melting Point: 47-51° Boiling Point: 96°/0.04mm MDL No.: MFCD00004620
Fórmula: C₁₃H₁₂O
Peso Molecular: 184.24 g/mol
Ponto de ebulição: 96 °C (0.04 mmHg)
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Densidade: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004620
Número CAS: 2928-43-0
EINECS: 220-892-7