Print…
Benzhydryl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B4856-100G B4856-500G B4856-5G
SIALB4856-100GEA 46 EUR
SIALB4856-100G SIALB4856-500G SIALB4856-5G
Benzhydryl alcohol, Sigma-Aldrich®
Benzhydryl alcohol
Fórmula: C₁₃H₁₂O
Ponto de ebulição: 297 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Densidade: 1,054 g/cm³ (80 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004488
Número CAS: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Merck Index: 12,01121