Benzhydryl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
A12884.0B
A12884.18
A12884.30
A12884.0BEA
151
EUR
A12884.0B
A12884.18
A12884.30
Benzhydryl alcohol ≥99%
Benzhydryl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 91-01-0
Molecular Formula: C13H12O
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 160°(320°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 297-298°
Beilstein Reference: 1424379
Merck Reference: 14,1090
MDL No.: MFCD00004488
Fórmula:
C₁₃H₁₂O Ponto de ebulição: 297…298 °C Ponto de Fusão: 64…68 °C Densidade: 1,054 g/cm³ (80 °C) Ponto de Inflamação: 160 °C (320 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004488 Número CAS: 91-01-0 EINECS: 202-033-8 Merck Index: 14,1090 |