Print…
Benzhydryl alcohol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Diphenylcarbinol, Benzhydrol, Diphenylmethanol
105391000 105395000
ACRO105391000EA 32 EUR
ACRO105391000 ACRO105395000
Benzhydryl alcohol 99%
Benzhydryl alcohol
Fórmula: C₁₃H₁₂O
Ponto de ebulição: 297 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 65…68 °C
Densidade: 1,054 g/cm³ (80 °C)
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004488
Número CAS: 91-01-0
EINECS: 202-033-8
Merck Index: 12,01121
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 68 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.5 % (55 °C)
GC ≥98.5 %
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %