Print…
Trityl alcohol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21196.0050 8.21196.0250
8.21196.0050EA 69.2 EUR
8.21196.0050 8.21196.0250
Trityl alcohol para síntese, Sigma-Aldrich®
Trityl alcohol
Fórmula: C₁₉H₁₆O
Peso Molecular: 260.34 g/mol
Ponto de ebulição: 360
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Densidade: 1.1884 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004445
Número CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 13,09810
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 160 - 163 °C
Molar Mass 260.34 g/mol
Boiling Point 360 °C
Synonyms Triphenyl carbinol
Hill Formula C19H16O
Chemical Formula (C6H5)3COH