Print…
Trityl alcohol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol
158910500 158912500 158910010
ACRO158910500EA 42.3 EUR
ACRO158910500 ACRO158912500 ACRO158910010
Trityl alcohol 97%
Trityl alcohol
Fórmula: C₁₉H₁₆O
Ponto de ebulição: 360 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 160…164 °C
Densidade: 1,1884 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004445
Número CAS: 76-84-6
EINECS: 200-988-5
Merck Index: 13,09810
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤140 ppm
Arsenic (As) ≤8 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)