Print…
4-Benzyloxybenzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (4-(Benzyloxy)phenyl)methanol
A14949.09 A14949.18
A14949.09EA 45 EUR
A14949.09 A14949.18
4-Benzyloxybenzyl alcohol ≥98%
4-Benzyloxybenzyl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 836-43-1 Molecular Formula: C14H14O2 Formula Weight: 214.26 Melting Point: 84-88° Beilstein Reference: 1877819
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Peso Molecular: 214.26 g/mol
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004654
Número CAS: 836-43-1
EINECS: 212-649-9