Print…
Dibenzyl ether, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Benzyl ether
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
33630-1L 33630-250ML
SIAL33630-1LEA 61.6 EUR
SIAL33630-1L SIAL33630-250ML
Dibenzyl ether, Sigma-Aldrich®
Dibenzyl ether
Fórmula: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
Peso Molecular: 198.26 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Densidade: 1.0424 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004780
Número CAS: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb077d69cfe8c3315f62058a54ca8460d752735&vid=08fffe90d8cf2c6ddb596093c7e9631247e2a70b&prid=web&clid=SAPDAM