Print…
Dibenzyl ether 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzyl ether
148400010 148400025
ACRO148400010EA 47.3 EUR
ACRO148400010 ACRO148400025
Dibenzyl ether 99%
Dibenzyl ether
Fórmula: C₆H₅CH₂OCH₂C₆H₅
Peso Molecular: 198.26 g/mol
Ponto de ebulição: 298
Ponto de Fusão: 1.5…3.5 °C
Densidade: 1.04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 135 °C
Número MDL : MFCD00004780
Número CAS: 103-50-4
EINECS: 203-118-2
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cb077d69cfe8c3315f62058a54ca8460d752735&vid=08fffe90d8cf2c6ddb596093c7e9631247e2a70b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5630 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %