Print…
3,3'-Dimethoxybenzil ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Bis(3-methoxyphenyl)ethane-1,2-dione, Bis(3-methoxyphenyl)ethanedione
L11564.03 L11564.06
L11564.03EA 39.7 EUR
L11564.03 L11564.06
3,3'-Dimethoxybenzil ≥99%
3,3'-Dimethoxybenzil
Purity: 99+% CAS No.: 40101-17-5 Molecular Formula: C16H14O4 Formula Weight: 270.29 Melting Point: 81-83° Beilstein Reference: 2382124
Fórmula: C₁₆H₁₄O₄
Peso Molecular: 270.28 g/mol
Ponto de Fusão: 81…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038221
Número CAS: 40101-17-5
EINECS: 254-793-5