Print…
Benzilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01632.0005 8.01632.0250
8.01632.0005EA 28.3 EUR
8.01632.0005 8.01632.0250
Benzilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzilo
Fórmula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Peso Molecular: 210.23 g/mol
Ponto de ebulição: 346
Ponto de Fusão: 95
Densidade: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003080
Número CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Encomendar
Solubility  - 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 95 °C
Molar Mass 210.23 g/mol
Boiling Point 346 - 348 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (128 °C)