Print…
Benzilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
A12579.0E A12579.22 A12579.36
A12579.0EEA 298 EUR
A12579.0E A12579.22 A12579.36
Benzilo ≥98%
Benzilo
Purity: 98% CAS No.: 134-81-6 Molecular Formula: C14H10O2 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 94-96° Boiling Point: 346-348° Merck Reference: 14,1078 MDL No.: MFCD00003080
Fórmula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Peso Molecular: 210.23 g/mol
Ponto de ebulição: 346…348 °C
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Densidade: 1.521
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003080
Número CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078