Print…
Benzilo 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
105411000 105415000 105410025
ACRO105411000EA 32.7 EUR
ACRO105411000 ACRO105415000 ACRO105410025
Benzilo 99+%
Benzilo
Fórmula: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
Peso Molecular: 210.23 g/mol
Ponto de ebulição: 346…348 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 94…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003080
Número CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Encomendar
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
GC ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Carbon compounds (as C) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %