2,4-Dihydroxybenzophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2,4-Dihydroxyphenyl)(phenyl)methanone, DHBP
A13749.0E
A13749.22
A13749.36
A13749.0EEA
722
EUR
A13749.0E
A13749.22
A13749.36
2,4-Dihydroxybenzophenone ≥99%
2,4-Dihydroxybenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 131-56-6
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Flash Point: 125°(257°F)
Melting Point: 144-147°
Boiling Point: 194°/1mm
Beilstein Reference: 1311566
Merck Reference: 14,1106
MDL No.: MFCD00002277
Fórmula:
C₁₃H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 194 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 144…147 °C Densidade: 1,320 Ponto de Inflamação: 125 °C (257 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002277 Número CAS: 131-56-6 EINECS: 205-029-4 Merck Index: 14,1106 |