Print…
4-Hydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H20202-100G H20202-25G
SIALH20202-100GEA 203 EUR
SIALH20202-100G SIALH20202-25G
4-Hydroxybenzophenone, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 367 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Densidade: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002355
Número CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1