Print…
4-Hydroxybenzophenone para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20661.0025 8.20661.0100
8.20661.0025EA 38.4 EUR
8.20661.0025 8.20661.0100
4-Hydroxybenzophenone para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 367 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Densidade: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002355
Número CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 131 - 133 °C
Molar Mass 198.22 g/mol
Boiling Point 260 - 262 °C (32 hPa)
Synonyms p-Benzoylphenol
Hill Formula C13H10O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COC6H5