Print…
4-Hydroxybenzophenone 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
121010250 121011000
ACRO121010250EA 32.2 EUR
ACRO121010250 ACRO121011000
4-Hydroxybenzophenone 98+%
4-Hydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 367 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Densidade: 1,133 g/cm³ (172 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002355
Número CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1
Encomendar
Appearance White to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
GC ≥98.0 %
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm