Print…
4-Methoxybenzophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
125740250 125741000
ACRO125740250EA 27.2 EUR
ACRO125740250 ACRO125741000
4-Methoxybenzophenone 97%
4-Methoxybenzophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 58…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008403
Número CAS: 611-94-9
EINECS: 210-285-5
Encomendar
Appearance White to yellow to light orange Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥96.0 %