2-Aminobenzophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12580.09
A12580.18
A12580.30
A12580.09EA
44
EUR
A12580.09
A12580.18
A12580.30
2-Aminobenzophenone 98%
2-Aminobenzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 2835-77-0
Molecular Formula: C13H11NO
Formula Weight: 197.24
Flash Point: 240°(464°F)
Melting Point: 105-108°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 743425
MDL No.: MFCD00007713
Fórmula:
C₁₃H₁₁NO Ponto de ebulição: 280 °C Ponto de Fusão: 105…108 °C Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 240 °C (464 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007713 Número CAS: 2835-77-0 EINECS: 220-613-9 |