Print…
Benzofenona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B9300-1KG-A B9300-25G-A B9300-2KG-A B9300-500G-A
SIALB9300-1KG-AEA 82.1 EUR
SIALB9300-1KG-A SIALB9300-25G-A SIALB9300-2KG-A SIALB9300-500G-A
Benzofenona, Sigma-Aldrich®
Benzofenona
Fórmula: C₁₃H₁₀O
Ponto de ebulição: 305,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003076
Número CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099