Print…
Benzofenona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
427551-10G 427551-1G
SIAL427551-10GEA 448 EUR
SIAL427551-10G SIAL427551-1G
Benzofenona, Sigma-Aldrich®
Benzofenona
Fórmula: C₁₃H₁₀O
Ponto de ebulição: 305,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003076
Número CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099