Print…
Benzofenona 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
219680500 219680010 219680050 219682500
ACRO219680500EA 23.8 EUR
ACRO219680500 ACRO219680010 ACRO219680050 ACRO219682500
Benzofenona 99+%, puro
Benzofenona
Fórmula: C₁₃H₁₀O
Ponto de ebulição: 305,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003076
Número CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 49 °C
GC ≥99.0 %