Print…
2,2-Diphenylpropiononitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A17991.06 A17991.09
A17991.06EA 29.5 EUR
A17991.06 A17991.09
2,2-Diphenylpropiononitrile ≥97%
2,2-Diphenylpropiononitrile
Purity: 97% CAS No.: 5558-67-8 Molecular Formula: C15H13N Formula Weight: 207.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5720 Boiling Point: 144-145°/2mm Beilstein Reference: 1955952 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001846
Fórmula: (C₆H₅)₂C(CN)CH₃
Ponto de ebulição: 144…145 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,108
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001846
Número CAS: 5558-67-8
EINECS: 226-925-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III