α,4-Dichloro-α-phenyltoluene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Chlorobenzhydryl chloride, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene
B22778.14
B22778.22
B22778.36
B22778.14EA
39.5
EUR
B22778.14
B22778.22
B22778.36
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene 97%
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Purity: 98%
CAS No.: 134-83-8
Molecular Formula: C13H10Cl2
Formula Weight: 237.13
Flash Point: 194°(381°F)
Refractive Index: 1.6030
Boiling Point: 159-160°/2mm
Beilstein Reference: 2050236
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000856
Fórmula:
C₁₃H₁₀Cl₂ Ponto de ebulição: 159…160 °C (2 mmHg) Densidade: 1,239 Ponto de Inflamação: 194 °C (381 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000856 Número CAS: 134-83-8 EINECS: 205-158-6 UN: 3265 ADR: 8,II |