Print…
Púrpura de bromocresol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.03025.0005 1.03025.0025
1.03025.0005EA 67.6 EUR
1.03025.0005 1.03025.0025
Púrpura de bromocresol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Púrpura de bromocresol
Fórmula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Ponto de Fusão: 242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011681
Número CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
Encomendar
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 540.22 g/mol
Bulk Density 515 kg/m3