Print…
Verde de bromocresol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
402930010 402930100 402930050
ACRO402930010EA 24 EUR
ACRO402930010 ACRO402930100 ACRO402930050
Verde de bromocresol ACS
Verde de bromocresol
Fórmula: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Ponto de Fusão: 225 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005874
Número CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.8 (yellow) to pH 5.4 (blue)
Clarity of solution Passes test