Print…
Azul de tetrabromofenol, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
189910050 189910250
ACRO189910050EA 106 EUR
ACRO189910050 ACRO189910250
Azul de tetrabromofenol, puro
Tetrabromophenol blue
Fórmula: C₁₉H₆Br₈O₅S
Ponto de Fusão: 203…205 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005876
Número CAS: 4430-25-5
EINECS: 224-622-9
Encomendar
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
HPLC ≥85 %
UV Lambda max 608 to 618 nm
Specific extinction E (1%/1cm) (0.01 g/l 50% ethanol, buffer pH 5)