Print…
Azul de bromofenol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
MQ200
1.08122.0005 1.08122.0025
1.08122.0005EA 89.4 EUR
1.08122.0005 1.08122.0025
Azul de bromofenol ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Azul de bromofenol
Fórmula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Peso Molecular: 669.97 g/mol
Ponto de Fusão: 273
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005875
Número CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Encomendar
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 273 °C (decomposition)
Molar Mass 669.96 g/mol
Bulk Density 730 kg/m3