Print…
Azul de bromofenol Reag. Ph. Eur. Indicator, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
32712-5G 32712-25G
32712-5GEA 53.41 EUR
32712-5G 32712-25G
Azul de bromofenol Reag. Ph. Eur. Indicator, Fluka™
Azul de bromofenol
Fórmula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Peso Molecular: 669.97 g/mol
Ponto de Fusão: 204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005875
Número CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Encomendar
Indicator solution complying
Test of sensitivity complying
Change range (pH 2,8-4,4) complying
UV spectrum complying