Azul de bromofenol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18469.09
A18469.18
A18469.09EA
47.3
EUR
A18469.09
A18469.18
Azul de bromofenol
Azul de bromofenol
CAS No.: 115-39-9
Molecular Formula: C19H10Br4O5S
Formula Weight: 669.98
Odour: Odourless
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 61698
Merck Reference: 14,1444
MDL No.: MFCD00005875
Fórmula:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Ponto de Fusão: ∼ 270 °C (decomposição) Densidade: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005875 Número CAS: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Merck Index: 14,1444 |