Azul de bromofenol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
32641.03
32641.06
32641.14
32641.03EA
23.4
EUR
32641.03
32641.06
32641.14
Azul de bromofenol ACS
Azul de bromofenol
CAS No.: 115-39-9
Molecular Formula: C19H10Br4O5S
Formula Weight: 669.98
Physical Form: Crystalline
Odour: Odourless
Melting Point: 270° dec.
Beilstein Reference: 61698
Merck Reference: 14,1444
MDL No.: MFCD00005875
Fórmula:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Ponto de Fusão: 270 °C (decomposição) Densidade: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005875 Número CAS: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Merck Index: 14,1444 |