Print…
Azul de bromofenol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
403140050 403140100 403140500
ACRO403140050EA 39.6 EUR
ACRO403140050 ACRO403140100 ACRO403140500
Azul de bromofenol ACS
Azul de bromofenol
Fórmula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Ponto de Fusão: 279 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005875
Número CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Encomendar
Appearance Pink-orange to red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution Passes test