Azul de bromofenol, puro indicador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
151340250
151341000
ACRO151340250EA
91.1
EUR
ACRO151340250
ACRO151341000
Azul de bromofenol, puro indicador
Azul de bromofenol
Fórmula:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Ponto de Fusão: 279 °C Densidade: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005875 Número CAS: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Merck Index: 13,01429 |
Appearance | Pink-orange to red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | (0.1 % in ethanol) Clear |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥1100 (592 nm, in buffer) |
Visual transition interval | from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue) |