Print…
Azul de bromotimol ACS, Reag. Ph. Eur.
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.03026.0025 1.03026.0500
1.03026.0025EA 193 EUR
1.03026.0025 1.03026.0500
Azul de bromotimol ACS, Reag. Ph. Eur.
Azul de bromotimol
Fórmula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Peso Molecular: 624.39 g/mol
Ponto de Fusão: 204…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005872
Número CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430