Print…
Azul de bromotimol forma de sultona ACS, Reag. Ph. Eur. indicador, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Sinônimos: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
32714-1KG 32714-5G 32714-25G
32714-1KGEA 2147.69 EUR
32714-1KG 32714-5G 32714-25G
Azul de bromotimol forma de sultona ACS, Reag. Ph. Eur. indicador, Fluka™
Azul de bromotimol
Fórmula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Peso Molecular: 624.39 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005872
Número CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430
Encomendar
Suitability as indicator complying
Test of sensitivity complying
Clearness of the solution complying
Change Range (pH6,0-7,4) complying
Curve course (UV) complying