Azul de bromotimol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A17746.09
A17746.18
A17746.30
A17746.09EA
40.1
EUR
A17746.09
A17746.18
A17746.30
Azul de bromotimol
Azul de bromotimol
CAS No.: 76-59-5
Molecular Formula: C27H28Br2O5S
Formula Weight: 624.39
Melting Point: 200-202°
Beilstein Reference: 373934
Merck Reference: 14,1445
MDL No.: MFCD00005872
Fórmula:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Ponto de Fusão: 200…202 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005872 Número CAS: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 14,1445 |