Print…
Vermelho de bromofenol, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
304550050 304550250
ACRO304550050EA 71.6 EUR
ACRO304550050 ACRO304550250
Vermelho de bromofenol, puro
Vermelho de bromofenol
Fórmula: C₁₉H₁₂Br₂O₅S
Ponto de Fusão: 230 °C
Número MDL : MFCD00023014
Número CAS: 2800-80-8
EINECS: 220-538-1
Encomendar
Appearance Red-brown to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (110°C)
Solubility (1 % in ethanol) Clear
Visual transition interval from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)