Print…
4,4'-Dibromobenzil ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13090.18 A13090.09 A13090.30
A13090.18EA 247 EUR
A13090.18 A13090.09 A13090.30
4,4'-Dibromobenzil ≥97%
4,4'-Dibromobenzil
Purity: 97% CAS No.: 35578-47-3 Molecular Formula: C14H8Br2O2 Formula Weight: 368.04 Melting Point: 224-226° MDL No.: MFCD00000104
Fórmula: C₁₄H₈Br₂O₂
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000104
Número CAS: 35578-47-3
EINECS: 252-628-1