1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
Sinônimos:
1-Ethynyl-4-propylbenzene, (4-Propylphenyl)acetylene, 4-n-Propylphenylacetylene, (4-Propylphenyl)ethyne
B25065.06
B25065.14
B25065.06EA
94.7
EUR
B25065.06
B25065.14
1-Propyl-4-ethynylbenzene ≥97%
1-Propyl-4-ethynylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 62452-73-7
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.5340
Boiling Point: 205°
MDL No.: MFCD00173886
Fórmula:
C₁₁H₁₂ Peso Molecular: 144.22 g/mol Ponto de ebulição: 205 °C Densidade: 0.91 Ponto de Inflamação: 67 °C (153 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00173886 Número CAS: 62452-73-7 |