Print…
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
380850050 380850250
ACRO380850050EA 56.1 EUR
ACRO380850050 ACRO380850250
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 96%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Fórmula: C₁₂H₁₄
Peso Molecular: 158.24 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C (40 mmHg)
Ponto de Inflamação: 82.2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190197
Número CAS: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %