Print…
Propilbenzeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
P52407-100ML P52407-25ML P52407-500ML
SIALP52407-100MLEA 103 EUR
SIALP52407-100ML SIALP52407-25ML SIALP52407-500ML
Propilbenzeno, Sigma-Aldrich®
Propilbenzeno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 159 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,862 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009377
Número CAS: 103-65-1
EINECS: 203-132-9
UN: 2364
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08029