Print…
Octylbenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Phenyloctane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
113190-100G 113190-25G 113190-5G
SIAL113190-100GEA 414 EUR
SIAL113190-100G SIAL113190-25G SIAL113190-5G
Octylbenzene, Sigma-Aldrich®
Octylbenzene
Fórmula: C₁₄H₂₂
Peso Molecular: 190.33 g/mol
Ponto de ebulição: 264
Ponto de Fusão: –3 °C
Densidade: 0.8562 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009564
Número CAS: 2189-60-8
EINECS: 218-582-1