Print…
Sodium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
152536-100G 152536-500G 152536-5G
SIAL152536-100GEA 142 EUR
SIAL152536-100G SIAL152536-500G SIAL152536-5G
Sodium toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₇H₇NaO₃S
Número MDL : MFCD00798566
Número CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5