Print…
Sodium toluene-4-sulphonate zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
MQ200
8.21125.0005 8.21125.0250
8.21125.0005EA 30.1 EUR
8.21125.0005 8.21125.0250
Sodium toluene-4-sulphonate zS, Sigma-Aldrich®
Sodium toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₇H₇NaO₃S
Peso Molecular: 194.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00798566
Número CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 194.18 g/mol
Synonyms 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
Hill Formula C7H7NaO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3Na