Print…
Sodium toluene-4-sulphonate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
421231000 421235000
ACRO421231000EA 61.8 EUR
ACRO421231000 ACRO421235000
Sodium toluene-4-sulphonate
Sodium toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₇H₇NaO₃S
Ponto de Fusão: >400 °C
Ponto de Inflamação: >500 °C
Número MDL : MFCD00798566
Número CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration after Ion exchange ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥98.0 %