Print…
Methyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
MQ200
158992-100G 158992-500G
SIAL158992-100GEA 42.1 EUR
SIAL158992-100G SIAL158992-500G
Methyl toluene-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Methyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₈H₁₀O₃S
Peso Molecular: 186.23 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Densidade: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 130
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008417
Número CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5