Print…
Methyl toluene-4-sulphonate zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
MQ200
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
8.08333.0100EA 30.1 EUR
8.08333.0100 8.08333.0500 8.08333.2500 8.08333.9050 8.08333.9025
Methyl toluene-4-sulphonate zS, Sigma-Aldrich®
Methyl toluene-4-sulphonate
Fórmula: C₈H₁₀O₃S
Peso Molecular: 186.23 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Densidade: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 130
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008417
Número CAS: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 186.23 g/mol
Boiling Point 292 °C (1013 hPa)
Flash Point 130 °C
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Synonyms p-Toluenesulfonic acid methyl ester
Hill Formula C8H10O3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3CH3
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable