Methyl toluene-4-sulphonate 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid methyl ester, Methyl p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid methyl ester
A10881.0B
A10881.30
A10881.0BEA
128
EUR
A10881.0B
A10881.30
Methyl toluene-4-sulphonate 98
Methyl toluene-4-sulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 80-48-8
Molecular Formula: C8H10O3S
Formula Weight: 186.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 152°(305°F)
Refractive Index: 1.5185
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 140°/20mm
Beilstein Reference: 609209
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00008417
Fórmula:
C₈H₁₀O₃S Peso Molecular: 186.23 g/mol Ponto de ebulição: 140 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 24…28 °C Densidade: 1.234 Ponto de Inflamação: 152 °C (305 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008417 Número CAS: 80-48-8 EINECS: 201-283-5 ADR: 8 II |